Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ Renrums bondepapir
Artikelnummer. p-2630564 Shop alle Berkshire produkter
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 16434639
Brand: Berkshire™ BB6808118W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende valg til brug i kopimaskiner og laserprintere. ISO Klasse 3 til 7 (Cleanroom Class 1 til 10.000). Blue Bond anbefales ikke til autoklavering.
Økonomisk, let multi-purpose bond-papir tilgængelig i hvid og blå 8.5x 11 tommer. (22x 28 cm) ark.
Designet til renrumsmiljøer, BCR (registreret varemærke) bond er lavet med den reneste kvalitetscellulose fra særligt udvalgte skove og er specielt belagt for at minimere partikel- og fiberfrigivelse.
  • Brug disse ultrarene, varmebestandige sider i enhver klasse af renrum til fotokopiering eller offsettryk, eller som partisporingsark, batch-optegnelser eller standardsider i renrumsmanualer
  • Kompatibel med alle standard fotokopimaskiner og laserprintere uden papirstop
  • Fine afskårne kanter reducerer partikelforurening
  • Lav statisk ladning forhindrer sider i at klæbe sammen
  • Dobbelt indpakket for at sikre optimal renlighed
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
500 ark pr pakke. Papirvægt, 18 lb. (68 g/ m2 ).
Tekniske data
Materiale Cellulose
Regerede Nej
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 216 mm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 28 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Klasse A, B og C/ISO Klasse 3-7
Til brug med (applikation) Fotokopiering eller offsettryk, eller som partisporingsark, batch-optegnelser eller standardsider i renrumsmanualer
Til brug med (udstyr) Standard kopimaskiner og laserprintere
Almindeligt papir Ja
Produkttype Almindelig renrumspapir
Vægt (engelsk) 18 lb.
Vægt (metrisk) 22.6 gsm