Få mere at vide
Berillium løsning til ICP 10g/L HNO 3 /HF matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Be |
| Koncentration | 10±0.2 g/L |
| Type | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Be |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 10000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i