Få mere at vide
MedChemExpress Bergenin
Artikelnummer. 16410386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
16410386 2 mg
1 options
Artikelnummer. 16410386 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0017
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Bergenin is a cytoprotective and antioxidative polyphenol found in many medicinal plants. Bergenin has a wide spectrum activities such as hepatoprotective, antiinflammatory, immunomodulatory, antitumor, antiviral, and antifungal properties.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 328.27 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 477-90-7
Produkttype Natural Products
Renhed 99.63%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (304.63 mM)
Synonym Cuscutin
Mål Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Virus Protease
Mængde 2 mg