missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bergaptol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bergaptol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H |
| Formel vægt | 202.0266 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?