Få mere at vide
Bergaptol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431956
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16431956 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16431956 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76316
MedChemExpress Bergaptol is a hydroxylated psoralen that acts as a potent inhibitors of debenzylation activity of CYP3A4 enzyme with an IC50 value of 24.92 uM.
Bergaptol is a hydroxylated psoralen that acts as a potent inhibitors of debenzylation activity of CYP3A4 enzyme with an IC50 value of 24.92 uM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bergaptol
CAS 486-60-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H6O4
Mængde 500 mg
Synonym 5-Hydroxypsoralen 4-Hydroxybergapten
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (247.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C1C=CC(C(O1)=C2)=C(O)C3=C2OC=C3
Molekylvægt (g/mol) 202.16
Formel vægt 202.16
Procent renhed 98.79%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death