Få mere at vide
Bergapten, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bergapten |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 216.0423 |