Få mere at vide
MedChemExpress Bergapten
Artikelnummer. 16441388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16441388 5 g
1 options
Artikelnummer. 16441388 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0370
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Bergapten is a natural anti-inflammatory and anti-tumor agent. Bergapten is inhibitory towards mouse and human CYP isoforms.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 216.19 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 484-20-8
Produkttype Natural Products
Renhed 99.77%
Opløselighed DMSO : 20 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.46 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 5-Methoxypsoralen
Mål Cytochrome P450∣Autophagy
Mængde 5 g