Få mere at vide
Bergamottin, MedChemExpress
Description
Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bergamottin |
| CAS | 7380-40-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Geranoxypsoralen Bergamotine Bergaptin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (147.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.4 |
| Show More |