Få mere at vide
Berberine Hemisulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 18020340
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18020340 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020340 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3304.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Berberine Hemisulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Berberine Hemisulfate
CAS 316-41-6
Analyt- eller komponentnavne Berberine Hemisulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C20 H18 N O4 . O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, sulfate (2:1), Berberine, sulfate (7CI), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, sulfate (2:1) (8CI), Berberine sulfate (2:1), Neutral berberine sulfate
InChI formel InChI=1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMIL COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn 5,6-Dihydro-9,10-dimethoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium hemisulfate
Molekylvægt (g/mol) 768.78
Mængde 250 mg
Formel vægt 768.1989 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.