Få mere at vide
Berberinchlorid
Artikelnummer. 15424719
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424719 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15424719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62311.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.66 DKK
    347.65 DKK / 5g
    Spare 71.01 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 633-65-8 | C20H18ClNO4 | 371,817 g/mol
Berberin er et isoqinolinalkaloid, der har vist sig at have en kemoforebyggende egenskab mod dannelse af tyktarmstumorer ved at hæmme enzymet Cox-2 (cyclooxygenase-2), som udtrykkes rigeligt i tyktarmskræftceller. Hæmmer også c-Jun (Aktivatorprotein 1), en transkriptionsfaktor, der spiller en afgørende rolle i inflammation og karcinogenese. Berberin opregulerer udtrykket af Pgp i hepatomceller. Behandling med berberin kan potentielt resultere i reduceret ophobning af kemoterapeutiske lægemidler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (74 mg/ml ved 25 °C), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C), vand (<1 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
Bemærk
Opbevar ved -20 °C. Uforenelig med oxidationsmidler. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Berberine chloride
CAS 633-65-8
Farve Gul til Orange
Molekylær formel C20H18ClNO4
MDL nummer MFCD00011939
Mængde 5 g
Beilstein 3836585
Synonym berberine chloride, berberine hydrochloride, natural yellow 18, benzodioxide, berberinium chloride, berberine hcl, unii-uot4o1byv8, berberine chloride jan, uot4o1byv8
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid (74 mg/ml ved 25 °C), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C), vand (<1 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
InChI nøgle VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=C(C2=C[N+]3=C(C=C2C=C1)C4=CC5=C(C=C4CC3)OCO5)OC.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 371.817
PubChem CID 12456
ChEBI CHEBI:31271
Formel vægt 371.82
Fysisk form Pulver