missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Berberine Chloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Berberine chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 371.0924 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?