Få mere at vide
MedChemExpress Berberine chloride hydrate
Artikelnummer. 16469877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16469877 5 g
1 options
Artikelnummer. 16469877 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17577
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Berberine chloride hydrate (Natural Yellow 18 chloride hydrate) is an alkaloid that acts as an antibiotic. Berberine chloride hydrate induces reactive oxygen species (ROS) generation and inhibits DNA topoisomerase. Antineoplastic properties.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvægt (g/mol) 389.83 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 68030-18-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 3.9 mg/mL (10.00 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.57 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym Natural Yellow 18 chloride hydrate
Mål Topoisomerase∣Autophagy∣Bacterial∣Reactive Oxygen Species∣Antibiotic
Mængde 5 g