Få mere at vide
Berbamine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482386 500 mg
16411516 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0714A
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Berbamine dihydrochloride
CAS 6078-17-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H42Cl2N2O6
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.70 mM)
SMIL COC1=C(OC2=CC([C@]3([H])CC(C=C4)=CC=C4O5)=C(CCN3C)C=C2OC)C([C@@]6([H])CC7=CC=C(O)C5=C7)=C(CCN6C)C=C1OC.Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 681.65
Formel vægt 681.65
Procent renhed 95.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death