Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Beraprost sodium
Artikelnummer. 18746496
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18746496 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18746496 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4180/1
Potent prostacyclin IP receptor agonist
Beraprost sodium is a potent IP receptor agonist; analog of Epoprostenol (Cat. No. 2989). Potently inhibits ADP-induced platelet aggregation and P-selectin expression in vitro (pIC50 values are 8.26 and 8.56, respectively). Also increases vasodilation and reduces pulmonary hypertension in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rel-(1R,2R,3aS,8bS)-2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl)-1H-cyclopenta[b]benzofuran-5-butanoic acid sodium salt
CAS 496807-11-5
Mængde 1 mg
Mål Prostanoid Receptor Agonists
Molekylær formel C24H29NaO5
Formel vægt 420.47
Renhed >98%