Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bepridil hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045922
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18045922 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18045922 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4117/50
Non-selective Ca2+ channel blocker; also NCX inhibitor
Calcium channel blocker. Also inhibits Na+/Ca2+ exchange (NCX), sodium channels and cardiac sarcolemmal KATP channels; opens mitochondrial KATP channels. Antiarrhythmic and antihypertensive; acts as a calcium sensitizer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bepridil hydrochloride
CAS 68099-86-5
Mængde 50 mg
Molekylær formel C24H35ClN2O
Formel vægt 403
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 403.007