Få mere at vide
Bepridil hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bepridil hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 68099-86-5 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H35ClN2O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CERM 1978 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (372.21 mM) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |