Få mere at vide
Bepotastine N-Butyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30330894
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30330894 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30330894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31702025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bepotastine N-Butyl Ester
CAS 1807606-59-2
Molekylær formel C25H33ClN2O3
Mængde 25 mg
Synonym Butyl 4-[(S)-(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoate
InChI formel InChI=1S/C25H33ClN2O3/c1-2-3-19-30-24(29)8-6-16-28-17-13-22(14-18-28)31-25(23-7-4-5-15-27-23)20-9-11-21(26)12-10-20/h4-5,7,9-12,15,22,25H,2-3,6,8,13-14,16-19H2,1H3/t25-/m0/s1
SMIL ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC=CC=N2)OC3CCN(CCCC(OCCCC)=O)CC3
IUPAC navn butyl 4-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 444.99
Formel vægt 444.218