missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bepotastine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bepotastine Ethyl Ester |
| CAS | 190730-39-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23H29ClN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-4-[4-(4-Chlorophenyl-2-pyridylmethoxy)piperidinyl]butyric Acid Ethyl Ester, (S)-4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Ethyl Ester, 4-[(S)-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-28-22(27)7-5-15-26-16-12-20(13-17-26)29-23(21-6-3-4-14-25-21)18-8-10-19(24)11-9-18/h3-4,6,8-11,14,20,23H,2,5,7,12-13,15-17H2,1H3/t23-/m0/s1 |
| SMIL | ClC1=CC=C([C@H](OC2CCN(CCCC(OCC)=O)CC2)C3=CC=CC=N3)C=C1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.94 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?