missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bepotastine Besylate (Racemate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bepotastine Besylate (Racemate) |
| CAS | 1415692-17-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H25ClN2O3 C6H6O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Benzenesulfonate, 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Monobenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC=C1)(O)=O.ClC2=CC=C(C(C3=CC=CC=N3)OC4CCN(CCCC(O)=O)CC4)C=C2 |
| IUPAC navn | benzenesulfonic acid;4-[4-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.8915818 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?