missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bepotastine Besylate (Racemate), TRC

Artikelnummer. 30343478
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343478 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31702525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bepotastine Besylate (Racemate)
CAS 1415692-17-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21H25ClN2O3 C6H6O3S
Mængde 25 mg
Synonym 4-[-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Benzenesulfonate, 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Monobenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9)
SMIL O=S(C1=CC=CC=C1)(O)=O.ClC2=CC=C(C(C3=CC=CC=N3)OC4CCN(CCCC(O)=O)CC4)C=C2
IUPAC navn benzenesulfonic acid;4-[4-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 388.8915818
Formel vægt 546.1591
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.