missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bepotastine >90%, TRC

Artikelnummer. 30333172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333172 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31609510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bepotastine
CAS 125602-71-3
Molekylær formel C21 H25 Cl N2 O3
Mængde 10 mg
Synonym (+)-(S)-4-[4-[1-(4-chlorophenyl)-1-(2-pyridyl)methoxy]piperidin-1-yl]butyric acid, 4-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoic acid, 1-Piperidinebutanoic acid, 4-[(S)-(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy], 4-[(S)-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic acid, (S)-4-[4-(4-chlorophenyl-2-pyridylmethoxy)piperidinyl]butyric acid, (S)-Bepotastine, Bepotastine
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O3/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26)/t21-/m0/s1
SMIL OC(=O)CCCN1CCC(CC1)O[C@@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccn3
IUPAC navn 4-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)-(2-pyridyl)methoxy]-1-piperidyl]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 388.89
Formel vægt 388.1554
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.