Få mere at vide
Bephenium (hydroxynaphthoate), MedChemExpress
Beskrivelse
Bephenium hydroxynaphthoate is an anthelmintic agent formerly used in the treatment of hookworm infections and ascariasis
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bephenium (hydroxynaphthoate) |
| CAS | 3818-50-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H29NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 60 mg/mL (135.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | C[N+](CCOC1=CC=CC=C1)(C)CC2=CC=CC=C2.O=C(C3=C(O)C=C4C=CC=CC4=C3)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.53 |
| Formel vægt | 443.53 |
| Vis mere |