Få mere at vide
Bephenium Embonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049721
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049721 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049721 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1833.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bephenium Embonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bephenium Embonate
CAS 21847-63-2
Analyt- eller komponentnavne Bephenium Embonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H14 O6 . 2 C17 H22 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bephenium Embonate, Ammonium, benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, salt with 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid] (2:1) (8CI), Bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (6CI,7CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, ion(2-), bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] (8CI)
InChI formel InChI=1S/C23H16O6.2C17H22NO/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;2*1-18(2,15-16-9-5-3-6-10-16)13-14-19-17-11-7-4-8-12-17/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2*3-12H,13-15H2,1-2H3/q;2*+1/p-2
SMIL C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2ccccc2.C[N+](C)(CCOc3ccccc3)Cc4ccccc4.Oc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)[O-])c8ccccc8cc5C(=O)[O-]
IUPAC navn benzyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;4-[(3-carboxylato-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 899.08
Mængde 50 mg
Formel vægt 898.4193 g/mol