Få mere at vide
Bephenium Embonate, Mikromol™
Beskrivelse
Bephenium Embonate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bephenium Embonate |
| CAS | 21847-63-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bephenium Embonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H14 O6 . 2 C17 H22 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bephenium Embonate, Ammonium, benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, salt with 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid] (2:1) (8CI), Bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (6CI,7CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, ion(2-), bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O6.2C17H22NO/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;2*1-18(2,15-16-9-5-3-6-10-16)13-14-19-17-11-7-4-8-12-17/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2*3-12H,13-15H2,1-2H3/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2ccccc2.C[N+](C)(CCOc3ccccc3)Cc4ccccc4.Oc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)[O-])c8ccccc8cc5C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | benzyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;4-[(3-carboxylato-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylate |
| Vis mere |