Få mere at vide
Benzylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455305
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455305 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15455305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58014.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62673-31-8 | C7H7BrZn | 236.417 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i krydskoblingsreaktioner.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 62673-31-8
Tæthed 0.978
Molekylær formel C7H7BrZn
MDL nummer MFCD00671803
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym benzylzinc bromide, benzyl bromo zinc, benzylzinc bromide solution, benzylzinc bromide, 0.50 m in thf, benzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, benzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, benzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle WRSWIWOVJBYZAW-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);methanidylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 236.417
PubChem CID 4443518
Formel vægt 236.42