Få mere at vide
Benzylurea, 98%
Artikelnummer. 11441477
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441477 100 g 100g
11431477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24945.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-32-9 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Benzylurinstof bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylurinstof bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-32-9
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.181
MDL nummer MFCD00007951
InChI nøgle RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzylurea, n-benzylurea, benzylcarbamide, urea, phenylmethyl, phenylmethylurea, urea, benzyl, cc-pmlsc-dma-p105, amino-n-benzylamide, benzyl urea, benzyl-urea
PubChem CID 10853
IUPAC navn benzylurinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylurea
Smeltepunkt 146°C to 151°C
Mængde 100 g
Beilstein 2208083
Merck Index 14,1147
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%