Få mere at vide
Benzyltriphenylfosfhoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30338268
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30338268 10 g
1 options
Artikelnummer. 30338268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31616010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriphenylphosphonium Chloride
CAS 1100-88-5
Molekylær formel C25H22P.Cl
Mængde 10 g
Synonym BPP, BTPPC, GM 200, NSC 116712, Triphenylbenzylphosphonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn benzyl(triphenyl)fosfanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 388.9
Formel vægt 388.1148