Få mere at vide
Benzyltriphenylfosfhoniumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyltriphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 1100-88-5 |
| Molekylær formel | C25H22P.Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | BPP, BTPPC, GM 200, NSC 116712, Triphenylbenzylphosphonium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | benzyl(triphenyl)fosfanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.9 |
| Formel vægt | 388.1148 |