Få mere at vide
Benzyltriphenylfosfoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30338556
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338556 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3161705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriphenylphosphonium bromide
CAS 1449-46-3
Molekylær formel C25H22BrP
Mængde 5 g
Synonym (Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide,, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane
InChI formel InChI=1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn benzyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 433.32
Formel vægt 432.0642