Få mere at vide
Benzyltriphenylphosphonium borohydride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10745413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10745413
Brand: Thermo Scientific Acros 376370050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18117-29-8
Molekylær formel C25H22P·BH4
Molekylvægt (g/mol) 368.27
InChI nøgle ICVMMQSETPKHRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl triphenyl phosphanium;boron 1-, benzyltriphenylphosphonium tetrahydroborate
PubChem CID 11303127
IUPAC navn benzyl(triphenyl)phosphanium;boron(1-)
SMIL [B-].C1=CC=C(C=C1)C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriphenylphosphonium borohydride
Smeltepunkt 157.0°C to 163.0°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,dichloromethane,insoluble in benzene and hexane
Formel vægt 368.27
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltriphenylphosphonium borohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.