Få mere at vide
Benzyltrimethylammonium-tribromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyltrimethylammonium Tribromide |
| CAS | 111865-47-5 |
| Molekylær formel | C10H16N.Br3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Tribromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMIL | C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Br[Br-]Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.95 |
| Formel vægt | 386.8833 |