Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumhydroxid (40% aq), TRC
Artikelnummer. 30341483
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30341483 10 g
1 options
Artikelnummer. 30341483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31616810G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium Hydroxide
CAS 100-85-6
Molekylær formel C10H17NO
Mængde 10 g
Synonym Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B
InChI formel InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium; Hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 167.25
Formel vægt 167.131