Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumdichloriodat, TRC
Artikelnummer. 30337659
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337659 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3161401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate
CAS 114971-52-7
Molekylær formel C10H16Cl2IN
Mængde 1 g
Synonym N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate
InChI formel InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
SMIL C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl
Molekylvægt (g/mol) 348.05
Formel vægt 346.9704