Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30330334
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30330334 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30330334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB316173250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium Chloride
CAS 56-93-9
Molekylær formel C10H16ClN
Mængde 250 mg
Synonym Benzyltrimethylammonium Chloride, Ammonium, benzyltrimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Amberlite IRC 178(Cl), BTM, BTMAC 100, BTMAC 50, Hipochem Migrator J, Marcor 716, TMBAC, Trimethylbenzylammonium chloride, Variquat B 200
InChI formel InChI=1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 185.7
Formel vægt 185.0971