Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30336281
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30336281 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30336281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3161732.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium Chloride
CAS 56-93-9
Molekylær formel C10H16ClN
Mængde 2.5 g
Synonym Benzyltrimethylammonium Chloride, Ammonium, benzyltrimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Amberlite IRC 178(Cl), BTM, BTMAC 100, BTMAC 50, Hipochem Migrator J, Marcor 716, TMBAC, Trimethylbenzylammonium chloride, Variquat B 200
InChI formel InChI=1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 185.7
Formel vægt 185.0971