Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage unitSize
10512554 1 kg Glasflaske 1kg
10444565 50 g Glasflaske 50g
10184740 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10512554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211860010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-93-9
Molekylær formel C10H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 185.70
MDL nummer MFCD00011782
InChI nøgle KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium chloride
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239.0°C
Farve Hvid til elfenben
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Mængde 1 kg
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Opløselighedsinformation Solubility in water: 800g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and butanol,slightly soluble in butyl phthalate and,tributyl phosphate
Viskositet 10 mPa.s (20°C)
Formel vægt 185.7
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.