Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumchlorid, 98+%
Artikelnummer. 10444565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10444565 50 g Glasflaske 50g
10184740 250 g Glasflaske 250g
10512554 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10444565 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211860500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 DKK
    131.65 DKK / 50g
    Spare 26.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-93-9
Molekylær formel C10H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 185.70
MDL nummer MFCD00011782
InChI nøgle KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium chloride
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239,0 °C
Farve Hvid til elfenben
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Mængde 50 g
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 800g/L. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol og butanol, let opløselig i butylfthalat og tributylfosfat
Viskositet 10 mPa (20 °C)
Formel vægt 185.7
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltrimethylammonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH070-Giftig ved kontakt med øjnene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyltrimethyl ammonium chloride