Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10184740
Brand: Thermo Scientific Acros 211862500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-93-9
Molekylær formel C10H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 185.70
MDL nummer MFCD00011782
InChI nøgle KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium chloride
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239.0°C
Farve Hvid til elfenben
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Mængde 250 g
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Opløselighedsinformation Solubility in water: 800g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and butanol,slightly soluble in butyl phthalate and,tributyl phosphate
Viskositet 10 mPa.s (20°C)
Formel vægt 185.7
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks