Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumchlorid, 97%
Artikelnummer. 11492768
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492768 100 g 100g
11402778 500 g 500g
11412778 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16759.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185,70 g/mol
Benzyltrimethylammoniumchlorid er en kommercielt vigtig katalysator. Anvendes i antistatisk middel, detergent Sanitisers, blødgøringsmiddel til tekstiler og papirprodukter, faseoverførselskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyltrimethylammoniumchlorid er en kommercielt vigtig katalysator. Anvendes i antistatisk middel, detergent Sanitisers, blødgøringsmiddel til tekstiler og papirprodukter, faseoverførselskatalysator.
Opløselighed Opløselig
i vand, ethanol og butanol og let opløselig i butylphthalat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-93-9
Molekylær formel C10H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 185.70
MDL nummer MFCD00011782
InChI nøgle KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium chloride
Smeltepunkt ∼238 °C (dekomponering)
pH 6 til 8
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.444
Mængde 100 g
Beilstein 3917255
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol og butanol og let opløselig i butylfthalat
Formel vægt 185.7
Procent renhed 97%