Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumchlorid, 50 vægtprocent opløsning i vand
Artikelnummer. 10430871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10430871 100 g Glasflaske 100g
10229683 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10430871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209381000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-93-9 , 7732-18-5
Molekylær formel C10H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 185.70
MDL nummer MFCD00011782
InChI nøgle KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium chloride
Farve Farveløs til gul
Navn note 50 vægtprocent opløsning i vand
CAS min % 49.0
CAS Max % 51.0
Tæthed 1.0440g/mL
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.445
Specifik vægtfylde 1.044
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Mængde 100 g
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Fysisk form Væske
Formel vægt 185.7
Procent renhed ≥49%