Få mere at vide
Benzyltriethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30337148
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30337148 10 g
1 options
Artikelnummer. 30337148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31612010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriethylammonium Chloride
CAS 56-37-1
Molekylær formel C13H23ClN
Mængde 10 g
Synonym N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylmmmonium Chloride, N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylammonium Chloride, BAC-TE, N,N,N-Triethyl-N-benzylammonium Chloride, TEBA, TEBAC, Triethylbenzylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
IUPAC navn benzyl(triethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 228.78
Formel vægt 227.1441