Få mere at vide
Benzyltriethylammoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl(triethyl)azanium bromide |
| CAS | 5197-95-5 |
| Molekylær formel | C13 H22 N . Br |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl(triethyl)azanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.224 |
| Formel vægt | 271.094 |