Få mere at vide
Benzyltriethylammonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31002625
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31002625 500 g 500g
30990185 5 g 5g
30990497 25 g 25g
30994310 1 kg 1kg
30991062 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31002625 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116346500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriethylammonium bromide
CAS 5197-95-5
Molekylær formel C13H22BrN
MDL nummer MFCD00011822
Mængde 500 g
SMIL CC[N+](CC)(CC1=CC=CC=C1)CC.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 272.22
Procent renhed 98%