missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyltriethylammonium Borohydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyltriethylammonium Borohydride |
| CAS | 85874-45-9 |
| Molekylær formel | C13H26BN |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N,N,N-Triethyl-benzenemethanaminium Tetrahydroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N.BH4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H4/q+1;-1 |
| SMIL | [BH4-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl(triethyl)azanium;boranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.16 |
| Formel vægt | 207.2158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?