Få mere at vide
Benzyltributylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30347450
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30347450 2.5 g 2.5g
30332930 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30347450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3161882.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltributylammonium Bromide
CAS 25316-59-0
Molekylær formel C19H34BrN
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
IUPAC navn benzyl(tributyl)azanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 356.39