Få mere at vide
Benzyltributylammoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyltributylammonium Bromide |
| CAS | 25316-59-0 |
| Molekylær formel | C19H34BrN |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl(tributyl)azanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.39 |