Få mere at vide
Benzyltri-n-butylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474133
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474133 100 g 100g
11484133 500 g 500g
11494133 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10345.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23616-79-7 | C19H34ClN | 311.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23616-79-7
Molekylær formel C19H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 311.94
MDL nummer MFCD00011849
InChI nøgle VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
PubChem CID 159952
IUPAC navn benzyl(tributyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltri-n-butylammonium chloride
Smeltepunkt 156°C to 162°C
Mængde 100 g
Beilstein 3776210
Formel vægt 311.94
Procent renhed 98%