Få mere at vide
(Benzylthio)acetone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Benzylthio)acetone |
| Tæthed | 1.09 |
| Kogepunkt | 155 °C til 156 °C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | >100 °C (212 °F) |
| Brydningsindeks | 1.558 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1866268 |
| Formel vægt | 180.27 |
| Procent renhed | 98% |