Få mere at vide
Benzylfosfonsyre, 98%
Artikelnummer. 10511544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511544 1 g Glasflaske 1g
10791715 5 g Glasflaske 5g
10258413 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10511544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393340010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6881-57-8 | C7H7O3P | 170,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6881-57-8
Molekylær formel C7H7O3P
Molekylvægt (g/mol) 170.11
MDL nummer MFCD00039519
InChI nøgle OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-L
Synonym benzyl-phosphonic acid, phosphonic acid, phenylmethyl, phenylmethylphosphonic acid, phosphonic acid, p-phenylmethyl, phenyl-methanephosphonic acid anion, acmc-1b2tf, phenylmethanephosphonic acid, alpha-toluenephosphonic acid, benzylphosphonic acid, bmk1-h2
PubChem CID 81312
IUPAC navn benzylphosphonsyre
SMIL [O-]P([O-])(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylphosphonic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 165.0°C to 166.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2P(O)(OH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 172.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzylphosphonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.