Få mere at vide
Benzylfosfonsyre, 97%
Artikelnummer. 11461508
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461508 25 g 25g
11441508 1 g 1g
11451508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13850.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 6881-57-8 | C7H7O3P | 170,11 g/mol
Strukturel efterligning af phosphotyrosin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6881-57-8
Molekylær formel C7H7O3P
Molekylvægt (g/mol) 170.11
MDL nummer MFCD00039519
InChI nøgle OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-L
Synonym benzyl-phosphonic acid, phosphonic acid, phenylmethyl, phenylmethylphosphonic acid, phosphonic acid, p-phenylmethyl, phenyl-methanephosphonic acid anion, acmc-1b2tf, phenylmethanephosphonic acid, alpha-toluenephosphonic acid, benzylphosphonic acid, bmk1-h2
PubChem CID 81312
IUPAC navn benzylphosphonsyre
SMIL [O-]P([O-])(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylphosphonic acid
Smeltepunkt 166 °C til 172 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2519318
Formel vægt 172.11
Procent renhed 97%