missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzylpenicillin Diethylaminoethyl Ester Hydroiodid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzylpenicillin Diethylaminoethyl Ester Hydroiodide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31N3O4S.HI/c1-5-24(6-2)12-13-29-21(28)18-22(3,4)30-20-17(19(27)25(18)20)23-16(26)14-15-10-8-7-9-11-15;/h7-11,17-18,20H,5-6,12-14H2,1-4H3,(H,23,26);1H/t17-,18+,20-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 561.1158 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?